安全性情報
SML0922
Sigma-Aldrich
NSC130813
≥98% (HPLC)
別名:
4-[(6-Chloro-2-methoxy-9-acridinyl)amino]-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-phenol trihydrochloride, F06, NERI02
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H27ClN4O2 · 3HCl
CAS番号:
分子量:
572.35
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
yellow to orange
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
NSC130813 blocks protein-protein interactions between XPF and ERCC1, two proteins involved in nucleotide excision repair (NER). The compound, NSC130813, blocks repair of DNA damage induced by platinum-based ctyotoxic drugs and DNA alkylating agents. NSC130813 synergistically potentiates cell death in cancer cell lines treated with cisplatin or mitomycin C.
NSC130813 is a Xeroderma Pigmentosa Group F (XPF) antagonist, inhibitor of nucleotide excision repair (NER) mechanism.
その他情報
air sensitive
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0922-25MG:
SML0922-BULK:
SML0922-5MG:
SML0922-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)