アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
yellow to orange
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)F)NC(=O)Nc2cc(c(cc2)C)Nc3cc4c(cc3)\C(=C\c5[nH]ccc5)\C(=O)N4
InChI
1S/C28H21F4N5O2/c1-15-4-6-19(35-27(39)37-25-11-16(28(30,31)32)5-9-22(25)29)13-23(15)34-18-7-8-20-21(12-17-3-2-10-33-17)26(38)36-24(20)14-18/h2-14,33-34H,1H3,(H,36,38)(H2,35,37,39)/b21-12-
InChI Key
YYDUWLSETXNJJT-MTJSOVHGSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0844-VAR:
SML0844-BULK:
SML0844-5MG:
SML0844-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
We offer many products related to Trk for your research needs.