安全性情報
SML0842
Sigma-Aldrich
CRANAD 2
≥98% (HPLC)
別名:
(T-4)-[(1E,6E)-1,7-bis[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,6-heptadiene-3,5-dionato-?O3,?O5]difluoroboron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25BF2N2O2
CAS番号:
分子量:
410.26
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
, dark blue to black
溶解性
DMSO: 0.2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[B-]1([O+]=C(C=C(O1)\C=C\c3ccc(cc3)N(C)C)\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)(F)F
InChI
1S/C23H25BF2N2O2/c1-27(2)20-11-5-18(6-12-20)9-15-22-17-23(30-24(25,26)29-22)16-10-19-7-13-21(14-8-19)28(3)4/h5-17H,1-4H3/b15-9+,16-10+
InChI Key
PVXQJYXODFZTBR-KAVGSWPWSA-N
生物化学的/生理学的作用
CRANAD 2 is a near-infrared (NIR) Aβ plaque-specific fluorescent probe.
CRANAD 2 is a near-infrared (NIR) Aβ plaque-specific fluorescent probe. CRANAD 2 penetrates the blood brain barrier and has a high affinity for Aβ aggregates with a Kd of 38 nM. Upon interacting with Aβ aggregates, CRANAD 2 exhibits a 70-fold increase in fluorescence intensity accompanied by a 90 nm blue shift from 805 to 715 nm and a large increase in quantum yield. CRANAD 2 has been used to detect Aβ deposits noninvasively in vivo in transgenic Tg2576 mice.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SML0842-25MG:
SML0842-VAR:
SML0842-BULK:
SML0842-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)