安全性情報
SML0795
Sigma-Aldrich
PF-670462
≥98% (HPLC)
別名:
4-[3-シクロヘキシル-5-(4-フルオロ-フェニル)-3H-イミダゾール-4-イル]-ピリミジン-2-イルアミン 二塩酸塩, PF670462
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20FN5 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
410.32
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C19H20FN5.2ClH/c20-14-8-6-13(7-9-14)17-18(16-10-11-22-19(21)24-16)25(12-23-17)15-4-2-1-3-5-15;;/h6-12,15H,1-5H2,(H2,21,22,24);2*1H
InChI Key
PSNKGVAXBSAHCH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-670462は、4-[1-シクロヘキシル-4-(4-フルオロフェニル)-1H-イミダゾール-5-イル]-2-ピリミジンアミン二塩酸塩とも命名されます。PF-670462はゴルジ体領域とER(小胞体)領域の間のセラミド転送に関与します。PF-670462はアクチンフィラメントの固定に影響を与えます。PF-670462はN-ホルミルMet-Leu-Pheで処理された細胞の先端における安定性も妨げます。
PF-670462はカゼインキナーゼIのδ-およびε-イソホルムの選択的阻害薬で、それぞれの7.7および14 nMのIC50値と試験した42個の他のキナーゼに対し>30倍の選択性を有しています。カゼインキナーゼ Iεは、概日ペースメーカーや時計の期間の設定に関与するPERタンパク質をリン酸化します 。PF-670462はin vivoで強力(IC 50 7.7 nM)かつ効果的です(すなわち、日内周期で広範囲の位相後退を誘発します)です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0795-25MG:
SML0795-VAR:
SML0795-5MG:
SML0795-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Inhibitor Index: A Desk Reference on Enzyme Inhibitors, Receptor Antagonists, Drugs, Toxins, Poisons, Biologics, and Therapeutic Leads, 1362-1362 (2017)
Combined Pharmacological and Genetic Manipulations Unlock Unprecedented Temporal Elasticity and Reveal Phase-Specific Modulation of the Molecular Circadian Clock of the Mouse Suprachiasmatic Nucleus.
Patton AP, et al.
The Journal of Neuroscience, 36(36), 9326-9341 (2016)
David A Hicks et al.
Neurochemical research, 45(6), 1354-1364 (2019-07-08)
Motor neuron disease (MND) is a progressive neurodegenerative disease with no effective treatment. One of the principal pathological hallmarks is the deposition of TAR DNA binding protein 43 (TDP-43) in cytoplasmic inclusions. TDP-43 aggregation occurs in both familial and sporadic