安全性情報
SML0747
Sigma-Aldrich
HHQ
≥98% (HPLC)
別名:
2-Heptyl-4-quinolone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H21NO
CAS番号:
分子量:
243.34
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
protect from light
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H21NO/c1-2-3-4-5-6-9-13-12-16(18)14-10-7-8-11-15(14)17-13/h7-8,10-12H,2-6,9H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
UYRHHBXYXSYGHA-UHFFFAOYSA-N
詳細
HHQ belongs to 2-alkyl-4-quinolone compounds, which are lipophilic and are slightly soluble in water.
生物化学的/生理学的作用
HHQ or 2-Heptyl-4-quinolone is a modulator of swarm motility. HHQ can be converted to PQS (Pseudomonas quinolone signal) by the PqsH protein.
HHQ stimulates vesicle formation but not as much as PQS.
その他情報
Light sensitive
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0747-10MG:
SML0747-50MG:
SML0747-BULK:
SML0747-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Pseudomonas aeruginosa 4-quinolone signal molecules HHQ and PQS play multifunctional roles in quorum sensing and iron entrapment.
Diggle S P, et al.
Chemistry & Biology, 14(1), 87-96 (2007)
Pseudomonas: Volume 6: Molecular Microbiology, Infection and Biodiversity. (2010)