安全性情報
SML0738
Sigma-Aldrich
RORγ Activator 1b
≥98% (HPLC)
別名:
N-(4,6-Dimethyl-2-benzothiazolyl)-3-methyl-2-thiophenecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14N2OS2
CAS番号:
分子量:
302.41
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
RORγ Activator 1b binds to the retinoid-related orphan receptor RORγ and induces IL-17 reporter gene expression with an EC50 of 0.1 μM. The compound RORγ Activator 1b enhances differentiation of CD4+ T cells to IL-17-secreting cells with a maximum effect of 220 percent of control at 3 μM.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0738-BULK:
SML0738-VAR:
SML0738-5MG:
SML0738-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)