アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -36 to -46°, c = 1 in methanol
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.[n]1(c2c(c(c1)C(=O)[C@@H]3CCc4nc[nH]c4C3)cccc2)C
InChI
1S/C17H17N3O.ClH/c1-20-9-13(12-4-2-3-5-16(12)20)17(21)11-6-7-14-15(8-11)19-10-18-14;/h2-5,9-11H,6-8H2,1H3,(H,18,19);1H/t11-;/m1./s1
InChI Key
XIXYTCLDXQRHJO-RFVHGSKJSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0674-10MG:
SML0674-50MG:
SML0674-BULK:
SML0674-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。