SML0596
Strontium ranelate
≥98% (HPLC)
別名:
2-[N,N-Di(carboxymethyl)amino]-3-cyano-4-carboxymethylthiophene-5-carboxylic acid strontium salt, 5-[Bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyano-3-thiopheneacetic acid, strontium salt, Distrontium renelate, Ranelic acid strontium salt
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
InChI
1S/C12H10N2O8S.2Sr/c13-2-6-5(1-7(15)16)10(12(21)22)23-11(6)14(3-8(17)18)4-9(19)20;;/h1,3-4H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+2/p-4
InChI Key
XXUZFRDUEGQHOV-UHFFFAOYSA-J
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML0596-BULK:
SML0596-10MG:4548173334707
SML0596-50MG:4548173334714
SML0596-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)