アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(C1CCCCC1)C(=O)c2sc3nc4ccc(N)cc4n3c2C
InChI
1S/C18H22N4OS.ClH/c1-11-16(17(23)21(2)13-6-4-3-5-7-13)24-18-20-14-9-8-12(19)10-15(14)22(11)18;/h8-10,13H,3-7,19H2,1-2H3;1H
InChI Key
WYTJVUVCSUWZTH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0574-5MG:
SML0574-BULK:
SML0574-VAR:
SML0574-25MG:
試験成績書(COA)
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.