SML0531
BIO-Acetoxime
≥98% (HPLC)
別名:
(2′Z,3′E)-6-Bromoindirubin-3′-acetoxime, (3Z)-3-[(3E)-3-[(Acetyloxy)imino]-1,3-dihydro-2H-indol-2-ylidene]-6-bromo-1,3-dihydro-2H-Indol-2-one, 6-Bromoindirubin acetoxime, 6-Bromoindirubin-3′-acetoxime, BIA
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
, dark red to purple
溶解性
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O\N=C1\C(Nc2ccccc12)=C3\C(=O)Nc4cc(Br)ccc34
InChI
1S/C18H12BrN3O3/c1-9(23)25-22-16-12-4-2-3-5-13(12)20-17(16)15-11-7-6-10(19)8-14(11)21-18(15)24/h2-8,20H,1H3,(H,21,24)/b17-15-,22-16+
InChI Key
MENDIXKFTXYTHJ-HPBPSMLHSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0531-IP:
SML0531-BULK:
SML0531-5MG:
SML0531-VAR:
SML0531-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)