品質水準
SMILES記法
Br.Cc1cccc(c1)C2CN(CCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23)CC=C
InChI
1S/C20H22ClNO2.BrH/c1-3-8-22-9-7-15-16(11-18(23)20(24)19(15)21)17(12-22)14-6-4-5-13(2)10-14;/h3-6,10-11,17,23-24H,1,7-9,12H2,2H3;1H
InChI Key
CFWPKYBBXBANLU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0513-VAR:
SML0513-BULK:
SML0513-25MG:
SML0513-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.