Merck
SML0372
Sigma-Aldrich
NSC23925
≥98% (HPLC)
別名:
2-(p-Methoxyphenyl)-α-2-piperidyl-4-quinolinemethanol dihydrochloride, NSC-23925, [2-(4-Methoxyphenyl)4-quinolinyl]-(piperidin-2-y)-methanol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
421.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.Cl.COc1ccc(cc1)-c2cc(C(O)C3CCCCN3)c4ccccc4n2
InChI
1S/C22H24N2O2.2ClH/c1-26-16-11-9-15(10-12-16)21-14-18(17-6-2-3-7-19(17)24-21)22(25)20-8-4-5-13-23-20;;/h2-3,6-7,9-12,14,20,22-23,25H,4-5,8,13H2,1H3;2*1H
InChI Key
WGWOQHWZXLGPNG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NSC23925 is a specific Pgp1 inhibitor. It reverses MDR1 (Pgp1) but does not inhibit MRP or BCRP-mediated MDR. NSC23925 itself is not a substrate of Pgp1 but stimulates ATPase activity of Pgp, directly inhibiting the function of Pgp1 in a dose-dependent manner without altering the total expression level of Pgp1.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0372-5MG:
SML0372-VAR:
SML0372-BULK:
SML0372-25MG:
試験成績書(COA)