アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1Nc2ccccc2C13OCC4(CO3)COC5(OC4)C(=O)Nc6ccccc56
InChI
1S/C21H18N2O6/c24-17-20(13-5-1-3-7-15(13)22-17)26-9-19(10-27-20)11-28-21(29-12-19)14-6-2-4-8-16(14)23-18(21)25/h1-8H,9-12H2,(H,22,24)(H,23,25)
InChI Key
BTXRSHKJNDFHGA-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0324-5MG:
SML0324-25MG:
SML0324-VAR:
SML0324-BULK:
試験成績書(COA)