Merck
SML0242
Sigma-Aldrich
AZ-MTAB
≥98% (HPLC)
別名:
3-((1R,3r,5S)-8-((5-Methylthiophen-2-yl)methyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yloxy)benzamide, 3-[[(3-endo)-8-[(5-methyl-2-thienyl)methyl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]oxy]-benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24N2O2S
CAS番号:
分子量:
356.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(CN2[C@H]3CC[C@@H]2C[C@@H](C3)Oc4cccc(c4)C(N)=O)s1
InChI
1S/C20H24N2O2S/c1-13-5-8-19(25-13)12-22-15-6-7-16(22)11-18(10-15)24-17-4-2-3-14(9-17)20(21)23/h2-5,8-9,15-16,18H,6-7,10-12H2,1H3,(H2,21,23)/t15-,16+,18+
InChI Key
RLHOWHVHHMGIKE-VQFNDLOPSA-N
生物化学的/生理学的作用
AZ-MTAB is a potent, short acting κ-opioid receptor (KOR) selective antagonist.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0242-5MG:
SML0242-BULK:
SML0242-VAR:
SML0242-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.