アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -128 to -140 (c = 1, DCM)
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1cccc(NC(=O)N[C@@H]2N=C(c3ccccc3)c4ccccc4N(CC(=O)c5ccccc5C)C2=O)c1
InChI
1S/C32H28N4O3/c1-21-11-10-15-24(19-21)33-32(39)35-30-31(38)36(20-28(37)25-16-7-6-12-22(25)2)27-18-9-8-17-26(27)29(34-30)23-13-4-3-5-14-23/h3-19,30H,20H2,1-2H3,(H2,33,35,39)/t30-/m0/s1
InChI Key
YCXFHPUBGMMWJQ-PMERELPUSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0220-BULK:
SML0220-25MG:
SML0220-5MG:
SML0220-VAR:
試験成績書(COA)