由来生物
plant
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
分子量
698.79
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
InChI
1S/C35H54O14/c1-33-8-5-18(46-32-30(28(42)26(40)23(14-37)48-32)49-31-29(43)27(41)25(39)22(13-36)47-31)12-17(33)3-4-21-20(33)6-9-34(2)19(7-10-35(21,34)44)16-11-24(38)45-15-16/h11,17-23,25-32,36-37,39-44H,3-10,12-15H2,1-2H3/t17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34+,35-/m0/s1
InChI Key
RIPMDUQTRRLJTE-QHYHXNCWSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01048-1MG:
試験成績書(COA)