Merck
SMB00517
Sigma-Aldrich
Deoxydehydrochorismic acid
≥95% (LC/MS-UV)
別名:
3-[(1-Carboxyvinyl)oxy]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O5
CAS番号:
分子量:
208.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-UV)
形状
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O)C1=CC=CC(OC(C(O)=O)=C)=C1
InChI
1S/C10H8O5/c1-6(9(11)12)15-8-4-2-3-7(5-8)10(13)14/h2-5H,1H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
HGVAHYJMDVROLE-UHFFFAOYSA-N
詳細
Natural product derived from fungal source.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3