アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
C#CCOCCOCCOCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)O
InChI
1S/C15H26O9/c1-2-3-20-4-5-21-6-7-22-8-9-23-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)24-15/h1,11-19H,3-10H2/t11?,12-,13+,14?,15+/m1/s1
InChI Key
IXCVCNLRVJBMIS-NSMDVSGXSA-N
詳細
α-Man-PEG3-Alkyne is a PEGylated glycoside.
生物化学的/生理学的作用
α-Man-PEG3-Alkyne is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important for use as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity and solubility and protein enhancers.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)