Merck
SMB00316
Sigma-Aldrich
Astragaloside II
≥92% (HPLC)
別名:
(3β,6α,16β,20R,24S)-3-[(2-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl)oxy]-20,24-epoxy-16,25-dihydroxy-9,19-cyclolanostan-6-yl β-D-glucopyranoside, Astrasieversianin VIII
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H70O15
CAS番号:
分子量:
827.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant (Astragalus membranaceus)
アッセイ
≥92% (HPLC)
形状
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)[C@@H](O[C@]2([H])OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2OC(C)=O)CC[C@@]3(C4)[C@@]1([H])[C@@H](O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C[C@]6([H])[C@@]34CC[C@]7(C)[C@]([C@]8(C)O[C@H](C(O)(C)C)CC8)([H])[C@@H](O)C[C@@]67C
InChI
1S/C43H70O15/c1-20(45)54-32-28(48)22(47)18-53-36(32)57-26-10-12-43-19-42(43)14-13-39(6)33(41(8)11-9-27(58-41)38(4,5)52)21(46)16-40(39,7)25(42)15-23(34(43)37(26,2)3)55-35-31(51)30(50)29(49)24(17-44)56-35/h21-36,44,46-52H,9-19H2,1-8H3/t21-,22+,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33-,34-,35+,36-,39+,40-,41+,42-,43+/m0/s1
InChI Key
AYWNHWGQTMCQIV-PENCHUSISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Astragaloside II is a saponin found in the root of Astragalus propinquus, which is known as huáng qí in Traditional Chinese Medicine.
生物化学的/生理学的作用
Astragaloside II stimulates osteoblast differentiation resulting in bone formation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3