アッセイ
≥85% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1C=C(C[C@@H](OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@@H]1OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C21H18O13/c22-10-2-8(3-11(23)16(10)27)20(31)33-15-6-7(19(29)30)1-14(26)18(15)34-21(32)9-4-12(24)17(28)13(25)5-9/h1-5,14-15,18,22-28H,6H2,(H,29,30)/t14-,15-,18-/m1/s1
InChI Key
UFDJVOQZZQZYJG-IIDMSEBBSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3