About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H34O8
CAS番号:
分子量:
462.53
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](CCCCc2ccc(O)cc2)CCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H34O8/c26-15-21-22(29)23(30)24(31)25(33-21)32-20(14-9-17-7-12-19(28)13-8-17)4-2-1-3-16-5-10-18(27)11-6-16/h5-8,10-13,20-31H,1-4,9,14-15H2/t20-,21-,22-,23+,24-,25-/m1/s1
InChI Key
MAUAGULXOHJIER-RRLSKXGXSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)