Merck
SMB00235
Sigma-Aldrich
Evodol
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H28O9
CAS番号:
分子量:
484.50
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@]23[C@H]4CC[C@@]5(C)C(OC(=O)[C@H]6O[C@@]56[C@]4(C)C(=O)C(O)=C13)c7ccoc7
InChI
1S/C26H28O9/c1-22(2)17-16(28)18(29)24(4)13(25(17)11-32-15(27)9-14(25)34-22)5-7-23(3)19(12-6-8-31-10-12)33-21(30)20-26(23,24)35-20/h6,8,10,13-14,19-20,28H,5,7,9,11H2,1-4H3/t13-,14-,19?,20+,23-,24-,25-,26+/m0/s1
InChI Key
SNGHLUWTFLYPMT-FBIYPHEJSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00235-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)