Merck
SMB00223
Sigma-Aldrich
10-isobutyryloxy-8,9-epoxythymol isobutyrate
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24O5
CAS番号:
分子量:
320.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C(=O)OCC1(CO1)c2ccc(C)cc2OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C18H24O5/c1-11(2)16(19)21-9-18(10-22-18)14-7-6-13(5)8-15(14)23-17(20)12(3)4/h6-8,11-12H,9-10H2,1-5H3
InChI Key
OLARKEMZPWGFJU-UHFFFAOYSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00223-1MG:
試験成績書(COA)