Merck
SMB00140
Sigma-Aldrich
5-Carboxystrictosidine
≥95% (LC/MS-ELSD)
別名:
5α-Carboxy-3-isovincoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H34N2O11
CAS番号:
分子量:
574.58
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1c2c(c3c1[C@@H](N[C@H](C3)C(=O)O)CC4[C@H]([C@@H](OC=C4C(=O)OC)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)C=C)cccc2
InChI
1S/C28H34N2O11/c1-3-12-14(8-18-21-15(9-19(29-18)25(35)36)13-6-4-5-7-17(13)30-21)16(26(37)38-2)11-39-27(12)41-28-24(34)23(33)22(32)20(10-31)40-28/h3-7,11-12,14,18-20,22-24,27-34H,1,8-10H2,2H3,(H,35,36)/t12-,14?,18+,19-,20-,22-,23+,24-,27+,28+/m1/s1
InChI Key
LHKZIVMTXZLOTP-ZCCQUAMYSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)