Merck
SMB00063
Sigma-Aldrich
Neofusapyrone
≥85% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H54O9
CAS番号:
分子量:
606.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥85% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCC(C)C\C(C)=C/C(CO)\C=C(C)\C=C\C(O)C(C)(C)C1=CC(O)=C([C@@H]2O[C@H](CO)C[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O1
InChI
1S/C34H54O9/c1-7-8-9-10-11-21(2)14-23(4)16-24(19-35)15-22(3)12-13-28(39)34(5,6)29-18-26(37)30(33(41)43-29)32-31(40)27(38)17-25(20-36)42-32/h12-13,15-16,18,21,24-25,27-28,31-32,35-40H,7-11,14,17,19-20H2,1-6H3/b13-12+,22-15+,23-16-/t21?,24?,25-,27-,28?,31+,32-/m0/s1
InChI Key
HEECQDWUNPZALD-ZBNIOBMFSA-N
詳細
Natural product derived from fungal source.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)