Merck
SM0121
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNAマウス遺伝子ファミリーセット、DNA
Kinases
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroのコンストラクト後に、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。したがって、各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、幅広いノックダウン効率が予測されます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
販売されているその他の遺伝子ファミリーセットの詳細なリストは、遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
配列を確認したshRNAレンチウイルスプラスミド(pLKO.1-puro)を、ウイルスへのパッケージングや一過性トランスフェクションに適した精製プラスミドDNAとして提供されます。DNAは1ウェルあたりTris/EDTA溶液40 μLで提供されます。1ウェルあたり1クローン平均2 μg(400 ng~4 μg)で提供されます。簡単に識別できるようにバーコードを付けた96ウェルプレートでお届けします。遺伝子セットには、RefSeq、遺伝子の解説、遺伝子シンボル、クローンID、ヘアピン配列、遺伝子座の連鎖、およびプレートマップの位置を収録したCDが付属しています。
その他情報
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
遺伝子数:796、クローン数:3932
法的情報
本製品の使用にはライセンス契約が1つ以上必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
文書ライブラリにアクセスする
David Murdoch et al.
Current opinion in oncology, 20(1), 104-111 (2007-11-29)
(1) Many of the significant advances in cancer management in recent years have centered on the development and introduction of molecularly targeted therapies, such as monoclonal antibodies and tyrosine kinase inhibitors.(2) Despite targeted therapy that has clearly benefited and even
Virendra S Gomase et al.
Current drug metabolism, 9(3), 255-258 (2008-03-14)
Kinomics is derived from the word kinome that is the kinase part of the proteome. Kinomics is a merger between genomics and proteomics. Defining the kinase complement of the human genome, the kinome, has provided an excellent starting point for