Merck
SIAL0790
Sigma-Aldrich
シグマ®遠心分離管
capacity 15 mL, sterile, pack of 10 × 50 ea racked
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.22
物質
polypropylene
詳細
marking spot
無菌性
sterile
特徴
RCF 12500 × g
disposable
graduated
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
包装
pack of 10 × 50 ea racked
外径 × L
17.5 mm × 118.5 mm
キャップ直径
22.6 mm
キャパシティ
15 mL
natural
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグマの使い捨て15 mL遠心分離チューブは、従来のプラグシールキャップが付いた透明なポリエチレンテレフタレート(PET)チューブ、またはプラグシールキャップもしくは幅の広いローレットとロールオーバーエッジ設計により高度なエルゴノミクスを提供する、新しいイージーオン/イージーオフトップが付いたポリプロピレン(PP)チューブとして提供されます。シグマ遠心分離機チューブは、ラック型またはバルクパック型ポリプロピレンチューブとして入手できます。
  • 滅菌済み、非発熱性およびDNアーゼ/RNアーゼフリー認定済み
  • 黒で印刷された目盛りと大きな白いマーキングスポット
  • PETチューブの最大RCFは3,600xgです。
法的情報
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Sigma's Universal Transfection Reagent is a unique formulation of a proprietary polymer blend used for transient and stable transfection of nucleic acids into various eukaryotic cell lines and hard-to-transfect primary cells. Fast and easy protocol is compatible with serum, serum-free medium and antibiotics
The 96 Well 3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes 3D Culture Qualified 96 Well Spheroid Formation Plate alongside a specialized Spheroid Formation ECM to drive aggregation and/or spheroid formation of cells.
Cultrex® 3-D Spheroid Fluorometric Proliferation/Viability Assay Protocol
すべて表示