Key Documents
SIAL0639
Sigma-Aldrich
Sigma® 25 cm培養フラスコ
cap, vented, tissue-culture treated, sterile, pack of 10 × 20 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.22
物質
canted neck
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
cap vented
graduations
包装
pack of 10 × 20 ea
最大容量
60 mL
表面積
25 cm2
有効容積
5-7.5 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
お客様のニーズに合わせてさまざまなサイズ、デザイン、およびキャップスタイルをご提供しています。
  • 透明なバージンポリスチレンから製造
  • 最適な細胞接着のための処理済み
  • トレーサビリティを容易にするためにロット番号が印刷済み
  • 100%完全性の検証済み
  • ガンマ線照射による滅菌済み、非発熱性保証
法的情報
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC