Merck
SH0511
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNAヒト遺伝子ファミリーセット、大腸菌グリセロールストック
Tumor Suppressors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
製品種目
MISSION®
保管温度
−70°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロ-ンは、確認されている配列をもつshRNAレンチウイルスプラスミド(pLKO.1-puro)で、大腸菌グリセロ-ルストック(テリフィックブロス、100μg/mlカルベニリン、10%グリセロ-ル)で販売されています。セットは、簡単に識別できるようにバ-コ-ドがついた96ウェルプレ-トで販売されています。遺伝子ファミリ-セットと一緒に、RefSeq, 遺伝子の解説, 遺伝子の記号, クロ-ンID, ヘアピン配列, 遺伝子座同士のつながり, およびプレ-トマップを収録したCDが付いてきます。
その他情報
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroコンストラクト後、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、様々なノックダウン効率が得られます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
販売されているその他の遺伝子ファミリーセットの詳細なリストは、遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
遺伝子数:73, クロ-ン数:337
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
文書ライブラリにアクセスする
Cynthia Osborne et al.
The oncologist, 9(4), 361-377 (2004-07-22)
Carcinogenesis is a multistep process characterized by genetic alterations that influence key cellular pathways involved in growth and development. Oncogenes refer to those genes whose alterations cause gain-of-function effects, while tumor suppressor genes cause loss-of-function effects that contribute to the
Jonathan C Berger et al.
Cancer biology & therapy, 4(8), 805-812 (2005-08-06)
In the past decade, findings from various disciplines of research have stimulated a reevaluation of fundamental concepts of the biology of metastasis. The convergence of two avenues of research has largely been responsible for this shift. First, clinical and experimental
Emanuela Vattemi et al.
Drug news & perspectives, 20(8), 511-520 (2007-12-15)
Cancer formation is a multistep process that involves the sequential activation of oncogenes as well as the inactivation of tumor suppressor genes often in the same clone of cells. These genetic changes generate concomitant phenotypic changes in the tumor cells
Sheila A Stewart et al.
RNA (New York, N.Y.), 9(4), 493-501 (2003-03-22)
Genome-wide genetic approaches have proven useful for examining pathways of biological significance in model organisms such as Saccharomyces cerevisiae, Drosophila melanogastor, and Caenorhabditis elegans, but similar techniques have proven difficult to apply to mammalian systems. Although manipulation of the murine
資料
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.