安全性情報
SCP0246
Sigma-Aldrich
大腸菌(E. coli)リーダーペプチダーゼ基質
≥95% (HPLC), lyophilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C64H95N15O18
分子量:
1362.53
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
製品名
大腸菌(E. coli)リーダーペプチダーゼ基質,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥65%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
NO2-Tyr-Phe-Ser-Ala-Ser-Ala-Leu-Ala-Lys-Ile-Abz-Lys
アプリケーション
NO2-YFSASALAKI-Abz-K is an internally quenched (fluorescence of the anthraniloyl group (Abz) is quenched by the 3-nitrotyrosine) fluorescent substrate used to detect Escherichia coli leader peptidase activity.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCP0246-5MG:
SCP0246-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)