安全性情報
SCP0239
Sigma-Aldrich
SNP-1 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C79H124N24O24
分子量:
1793.98
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
製品名
SNP-1,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥72%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
His-Ser-Gln-Ile-Ser-Gly-Lys-Tyr-Gln-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Ala
アプリケーション
The peptide SNP-1 (HSQISGKYQRYLKDA) is an inhibitor of ecto-ADP-ribosyl-cyclase activity of bone marrow stromal cell antigen-1(BST-1).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCP0239-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)