安全性情報
SCP0217
Sigma-Aldrich
PPlアーゼ基質、蛍光発生基質
≥95% (HPLC), lyophilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H44N5O9
分子量:
702.77
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
product name
PPlアーゼ基質、蛍光発生基質,
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥80%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC
アプリケーション
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA, colorimetric and Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC, fluorogenic are used as substrates for peptidyl-prolyl cis/trans isomerases (PPIases, EC: 5.2.1.8).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0217-10MG:
試験成績書(COA)