製品名
MMP 14(ストロメライシン-3)基質,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥80%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
MCA-Pro-Leu-Ala-Cys-MeOBzl-Trp-Ala-Arg-DNP-Dap-NH2
アプリケーション
Matrix metalloproteinases (MMP) are a family of zinc-dependent endopeptidases that degrade matrix proteins. MMPs include collagenases, gelatinases, matrilysins, enamelysins, metalloelastases, stromelysins and other structural protein and receptor lysins. The activity of these enzymes is selectively inhibited or measured by appropriately labeled peptides. MCA-Pro-Leu-Ala-Cys-MeOBzl-Trp-Ala-Arg-DNP-Dap-NH2 is used as a fluorogenic substrate for matrix metalloprotein-14 (Stomelysin, MMP-14).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)