安全性情報
SCP0124
Sigma-Aldrich
D-Ile-Pro-Arg-AFC
≥95% (HPLC), lyophilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H36N7O5
分子量:
538.62
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
製品名
D-Ile-Pro-Arg-AFC,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥62%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Ile-Pro-Arg-AFC
アプリケーション
D-Ile-Pro-Arg-AFC and D-Ile-Pro-Arg-p-nitroanilide (S-2288) are used as a tissue plasminogen-activator (tPA) activator substrates.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCP0124-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)