安全性情報
SCP0056
Sigma-Aldrich
[Nle4,DPhe7]-ビオチニル-α MSH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C92H134N24O21S1
分子量:
1944.26
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥75%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Biotinyl-e-Ahx-Ser-Tyr-Ser-Nle-Glu-His-Phenylalanine-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2
アプリケーション
α-melanocyte-stimulating hormone (MSH-α) is a neuroimmunomodulatory anti-inflammatory peptide with anti-microbial properties. Labelled and unlabelled D-Arg analogues such as [Nle4,DPhe7]-Biotinyl-α MSH and [D-Phe7]-MSH-α are used as α-MSH antagonists.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0056-5MG:
SCP0056-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)