安全性情報
SCP0041
Sigma-Aldrich
[Ala28]-アミロイドβ 25-35
≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H74N12O14S1
CAS番号:
分子量:
1003.17
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥68%
保管条件
protect from light
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Gly-Ser-Asn-Ala-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met
詳細
β-アミロイドペプチドは、アルツハイマー病の脳の特徴である老人斑の主成分です。Aβ(25-35)は、アルツハイマー病の斑形成の際に凝集する領域を表しており、神経栄養性作用と神経毒性作用の両方と関連づけられている機能ドメインです。この配列中の置換は、膜内挿入、凝集、前原線維形成、およびその後の神経毒性作用に関連する構造的特徴の理解に寄与する可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0041-1MG:
SCP0041-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hui-Hsu Gavin Tsai et al.
Proteins, 78(8), 1909-1925 (2010-03-17)
The mechanisms of interfacial folding and membrane insertion of the Alzheimer's amyloid-beta fragment Abeta(25-35) and its less toxic mutant, N27A-Abeta(25-35) and more toxic mutant, M35A-Abeta(25-35), are investigated using replica-exchange molecular dynamics in an implicit water-membrane environment. This study simulates the