安全性情報
SCP0031
Sigma-Aldrich
[Glu11]-アミロイドβ 10-16 ヒト
≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H61N13O12
分子量:
940.01
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥62%
保管条件
protect from light
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys
詳細
前原線維形成および神経毒性をもたらすアミロイドβ凝集は、アルツハイマー病と関連があります。いくつかの抗体は、Aβを検出するためにアミノ酸10~16の存在を必要とします。このペプチドは、免疫組織化学的検査、ELISA法、他の抗体に基づく解析において、コントロールとして有用であると思われます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCP0031-1MG:
SCP0031-5MG:
試験成績書(COA)