安全性情報
SCP0015
Sigma-Aldrich
α-MSH Peptide
≥90% (HPLC), lyophilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H69N15O9
分子量:
1024.18
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.32
製品名
[Asp5,D-Phe7,Lys10]-α MSH, Ac-Nle4 c アミド4-10,
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥80%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Nle-Asp-His-Phe-Arg-Trp-Lys-NH2
アプリケーション
α-melanocyte-stimulating hormone (MSH-α) is a neuroimmunomodulatory anti-inflammatory peptide with anti-microbial properties. D-Arg analogues such as [Asp5,D-Phe7,Lys10]-α MSH are used as α-MSH antagonists.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0015-5MG:
SCP0015-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)