Merck
SCJ4600039
Sigma-Aldrich
CF633 スクシミジルエステル
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
別名:
Fluorescent dye, Succinimidyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
品質水準
アッセイ
≥90% (TLC)
フォーム
solid
分子量
~821 g/mol (free acid)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
&ε; (減衰係数)
100000 at 630 nm
吸光度比
A280/630 nm 0.48
蛍光検出
λex 633 or 635 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633 or 635 nm (Microscopy laser line)
λex 630 nm; λem 650 nm
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
遠赤色の蛍光色素であり、ほとんどの生物試料の場合、自己蛍光によるバックグラウンドシグナルは、この色素のスペクトル領域ではわずかであることから、超高感度検出に非常に適しています。こうした検出には、長年、シアニン色素のCy®5が使用されてきましたが、最近になって蛍光の輝度や光安定性が改良されたAlexa Fluor 647が開発され、代わりに使用されるようになりました。しかし、厳しい条件が要求されるアプリケーションの場合、Alexa Fluor 647の光安定性はまだ十分とは言えませんでした。一方で開発されたAlexa Fluor 633は、光には安定ながら、タンパク質上での蛍光発光が非常に低いという弱点がありました。実際、色素化学者たちにとって蛍光強度と光安定性を兼ね備えたタンパク質・核酸ラベリング用の遠赤色蛍光色素を開発することは、困難を極めていました。そのような中、Biotium社は新たなケミストリーを利用してこれらの難問を克服し、一連の遠赤色(近赤外)色素の開発に成功しました。CF633の吸収ピークは630 nmであり、633 nm He-Neレーザーや635 nm赤色ダイオードレーザーで最適励起され、650 nmで発光極大を示します。大部分の機器のCy®5をベースとした検出ウィンドウでは、発光波長が短いことは多くの場合不利になりますが、CF633は、Alexa Fluor 647と比較しても大幅に強い蛍光を発します。しかし、非レーザー励起でCy®5フィルターセットを利用した検出では、CF633のメリットを最大限に生かすことはできません。こうした場合、Cy®5などのシアニン系色素とスペクトル特性が近いCF640Rの使用をお薦めします。こちらもCF色素シリーズ屈指の遠赤色色素です。CF633をはじめとするローダミン系の遠赤色CF色素で最も重要な利点は、光安定性が格段に高いことにあります。優れた輝度と光安定性の組み合わせが実現されたCF遠赤色蛍光色素は、様々な機器での長波長光検出に理想的です。
特徴および利点
1. 633 nm He-Neレーザーや635 nm赤色ダイオードレーザーで励起され、同様のスペクトル特性を示す色素の中でも、最も鮮明な標識抗体を得ることができます。2. Alexa Fluor647と比べて光安定性がはるかに高くなっています。3. 高い水溶性を有しています。
調製ノート
遮光し、湿気を避けてください。
再構成
DMSOに溶解してください。
法的情報
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Cy is a registered trademark of Cytiva
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCJ4600039-1UMOL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Targeted detection of murine colonic dysplasia in vivo with flexible multispectral scanning fiber endoscopy.
Miller, S.J., et al.
Journal of Biomedical Optics, 2, 021103-021103 (2012)