安全性情報
SCJ4600029
Sigma-Aldrich
CF594 ヒドラジド
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC), ≥90% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
アッセイ
≥90% (HPLC)
≥90% (TLC)
フォーム
solid
分子量
~743 g/mol
溶解性
H2O: soluble
&ε; (減衰係数)
115000 at 593 nm
吸光度比
A280/593 nm 0.08
蛍光検出
λex 532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 593 nm; λem 614 nm
λex 594 nm (Microscopy laser line)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
CF594は、Alexa Fluor 594やTexas Red®と同様のスペクトル特性を示す濃赤色の蛍光色素です。CF594は、Alexa Fluor 594に比べて量子収率が高く、水溶性も非常に優れていることから、標識タンパク質の輝度は大幅に向上します。また、CF594は光安定性も極めて良く、共焦点顕微鏡や1分子イメージングのような厳しい条件が要求されるアプリケーションに理想的です。このような特性から、CF594濃赤色色素は、タンパク質や核酸のラベリングに絶好です。さらに、この色素はマルチカラーイメージングにおいて青色色素のCF350、緑色色素のCF488Aや遠赤色のCF647と組み合わせて使用する場合、特に有用です。
特徴および利点
1. 同様のスペクトル特性を示す色素の中で、最も鮮明な標識抗体を得ることができます。2. 光に対し極めて安定です。3. 高い水溶性を有しています。
調製ノート
遮光保存してください。
再構成
水に溶解してください。
法的情報
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCJ4600029-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)