Merck
SCJ4600027
Sigma-Aldrich
CF568 スクシミジルエステル
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
アッセイ
≥90% (TLC)
形状
solid
分子量
~714 g/mol (free acid)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
&ε; (減衰係数)
100000 at 562 nm
吸光度比
A280/562 nm 0.08
蛍光検出
λex 488, 532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 562 nm; λem 583 nm
λex 568 nm (Microscopy laser line)
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
CF568は赤色の蛍光色素であり、励起スペクトルは568 nmのAr-Kr混合ガスレーザー線に最も適合しています。CF568で標識した抗体は、Alexa Fluor 568の場合よりも鮮明です。さらに、光安定性の面でもCF568はAlexa Fluor 568より優れていることから、CF568は、共焦点顕微鏡や1分子イメージングのような厳しい条件が要求されるアプリケーションにも非常に適しています。
特徴および利点
1. Alexa Fluor568よりも鮮明な標識抗体を得ることができます。2. 光に対し極めて安定です。3. 高い水溶性を有しています。
調製ノート
遮光し、湿気を避けてください。
再構成
DMSOに溶解してください。
法的情報
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCJ4600027-1UMOL:
試験成績書(COA)