安全性情報
SCJ4600016
Sigma-Aldrich
CF488A マレイミド
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
別名:
Maleimide dye
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
アッセイ
≥90% (TLC)
フォーム
solid
分子量
~1036 g/mol
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
&ε; (減衰係数)
70000 at 490 nm
吸光度比
A280/490 nm 0.1
蛍光検出
λex 488 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 nm (Microscopy laser line)
λex 490 nm; λem 515 nm
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
CF488Aは、488 nmのアルゴンレーザー線で最適励起される緑色の蛍光色素です。一般的な検出条件で、CF488Aは最低でもAlexa Fluor 488と同等の輝度を示します。一方、CF488Aの場合、Alexa Fluor 488で標識した抗体よりも生物学的な特異性が高いという点で大きく優れています。Alexa Fluor 488は複数の負電荷を保有することから、色素標識によってタンパク質の等電点を大きく変化させる場合があり、 結果的に標識タンパク質の特異性が変化します。一方、CF488Aでは、このような変化が最小限に抑えられます。よって、この色素で標識した抗体を利用することで、S/N比の高い生物学的検出を実現することができます。CF488Aのもう一つの特徴は、発光ピーク波長が従来の緑色色素FITC(またはFAM)より15 nm、Alexa Fluor 488と比べても10 nm短いことにあります。CF488Aが短波長であるという性質は、マルチカラー検出のアプリケーションで赤色チャネルにおける蛍光の"スピルオーバー"が低いというメリットをもたらします。
アプリケーション
CF 488A maleimide has been used to tag FtsN (cell division protein), a protein involved in bacterial cell division machinery.
特徴および利点
1. 生物学的により特異性の高い標識抗体を得られるとともに、Alexa Fluor488に比べて赤色チャネルにおける蛍光のスピルオーバーが低くなっています。2. 光に対し極めて安定です。3. 水溶性が高く、pH変化に対し安定です。
調製ノート
遮光保存してください。
再構成
DMSOに溶解してください。
法的情報
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCJ4600016-1UMOL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reflections on FRET imaging: formalism, probes, and implementation
Baranova
Laboratory Techniques in Biochemistry and Molecular Biology, 33, 475-517 (2009)