品質水準
&ε; (減衰係数)
41000 at 408 nm
吸光度比
A280/408 nm 0.13
蛍光検出
λex 360, 405 or 407 nm (Flow cytometry laser line)
λex 405 nm (Microscopy laser line)
λex 408 nm; λem 450 nm
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
CF™405Mは、Pacific Blue™と同様のスペクトル特性を有する青色の蛍光色素です。CF™405MはPacific Blue™色素と輝度は同等ですが、光安定性が大幅に改良されています。さらに、CF™405Mは発光ピークの幅が狭いことからPacific Blue™と比べて525/50緑色チャネルにおけるスピルオーバーが低いという利点があり、CF™405Mはマルチカラー検出のアプリケーションに非常に適しています。発光波長がさらに短く、405 nmで励起される色素としてCF™405Sも取り扱っています。
特徴および利点
1. Pacific Blue™色素よりも光安定性に優れています。2. 450/50青色チャネルでの輝度はPacific Blue™色素と同等ですが、525/50緑色チャネルにおけるスピルオーバーは低くなっています。3. 高い水溶性を有しています。
調製ノート
遮光保存してください。
法的情報
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Pacific Blue is a trademark of Life Technologies
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCJ4600007-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SCJ4600007-1MG | 4061837017438 |