アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
F[C@@]1(C(=O)O[C@@H]([C@]2(OC(=O)N([C@@H]2[C@H](C(=O)[C@@H](C[C@]([C@@H]([C@H](C1=O)C)O[C@@H]5O[C@@H](C[C@@H]([C@H]5O)N(C)C)C)(OC)C)C)C)CCCC[n]3nnc(c3)c4cc(ccc4)N)C)CC)C
InChI
1S/C43H65FN6O10/c1-12-32-43(8)35(50(40(55)60-43)19-14-13-18-49-23-30(46-47-49)28-16-15-17-29(45)21-28)26(4)33(51)24(2)22-41(6,56-11)37(27(5)36(53)42(7,44)39(54)58-32)59-38-34(52)31(48(9)10)20-25(3)57-38/h15-17,21,23-27,31-32,34-35,37-38,52H,12-14,18-20,22,45H2,1-11H3/t24-,25-,26+,27+,31+,32-,34-,35-,37-,38+,41-,42+,43-/m1/s1
InChI Key
IXXFZUPTQVDPPK-ZAWHAJPISA-N
詳細
アプリケーション
- the research on the anti-inflammatory effects of macrolides
- the research of potency of solithromycin in comparison to other antimicrobials
- in ithe research of the vitro activity of solithromycin against clinical N. gonorrhoeae isolates and reference strain
生物化学的/生理学的作用
Antimicrobial spectrum: Active against bacteria like Legionella, Chlamydophila, Chlamydia, Mycoplasma, and Ureaplasma and against gonococci and other organisms that cause genitourinary tract infections
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
SBR00037-VAR:
SBR00037-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)