Merck
G4918
Sigma-Aldrich
Gentamicin 硫酸
meets EP, USP testing specifications
別名:
ゲンタマイシン 硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281651
eCl@ss:
42020823
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
認証
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
品質水準
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 107 to 121°
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI Key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:アミノグリコシド
アプリケーション
ゲンタマイシン硫酸塩は、細胞培養と分子生物学分野の用途で、選択剤(ゲンタマイシン耐性遺伝子)として使用される広域スペクトル抗生物質です。本製品は、50 mg/Lでの使用が推奨されます。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ゲンタマイシンは30Sリボソームサブユニットと結合し、ペプチジル-tRNAのアクセプター部位からドナー部位への転座を阻害することで、コドンの誤った翻訳を引き起こします。Pseudomonas aeruginosaに対するゲンタマイシンの殺菌作用は、ゲンタマイシンが外膜に結合し、その場所で天然の陽イオンを置換し、膜を不安定化し、細胞表面に孔を形成することで生じます。
抗菌スペクトル:テトラサイクリン、クロラムフェニコール、カナマイシン、およびコリスチンに耐性を示す菌株、特に、PseudomonasProteusStaphylococcusおよびStreptococcusなどのグラム陰性およびグラム陽性菌を含む。
構成
ゲンタマイシンは、Micromonospora purpurea またはM. echinospora. の発酵によって生成されるアミノグリコシド複合体です。硫酸塩として使用されます。 3つの部分から構成され、それぞれ5つの塩基性窒素で構成され、ゲンタマイシン塩基1モルあたり5等量の硫酸が必要です。
注意
無菌溶液は2~8°Cで保存する必要があります。溶液は、室温とpH 2~142の沸騰水性緩衝液中で安定であることも示されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G4918-BULK:
G4918-5G:
G4918-VAR:
G4918-25G:
G4918-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W Joshua Frazier et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 183(11), 7411-7419 (2009-11-06)
MAPKs are crucial for TNF-alpha and IL-6 production by innate immune cells in response to TLR ligands. MAPK phosphatase 1 (Mkp-1) deactivates p38 and JNK, abrogating the inflammatory response. We have previously demonstrated that Mkp-1(-/-) mice exhibit exacerbated inflammatory cytokine
Kelly N Owens et al.
PLoS genetics, 4(2), e1000020-e1000020 (2008-05-06)
Inner ear sensory hair cell death is observed in the majority of hearing and balance disorders, affecting the health of more than 600 million people worldwide. While normal aging is the single greatest contributor, exposure to environmental toxins and therapeutic
Bart Tummers et al.
Immunity, 52(6), 994-1006 (2020-05-20)
Cell death pathways regulate various homeostatic processes. Autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS) in humans and lymphoproliferative (LPR) disease in mice result from abrogated CD95-induced apoptosis. Because caspase-8 mediates CD95 signaling, we applied genetic approaches to dissect the roles of caspase-8 in
Ebtehal S Al-Abdullah et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(5), 8125-8143 (2015-05-09)
The reaction of 1-adamantyl isothiocyanate 4 with the various cyclic secondary amines yielded the corresponding N-(1-adamantyl)carbothioamides 5a-e, 6, 7, 8a-c and 9. Similarly, the reaction of 4 with piperazine and trans-2,5-dimethylpiperazine in 2:1 molar ratio yielded the corresponding N,N'-bis(1-adamantyl)piperazine-1,4-dicarbothioamides 10a
Ying Zou et al.
Molecular and cellular biology, 29(9), 2390-2397 (2009-02-19)
The molecular distinctions between mortality stages 1 (M1; senescence) and 2 (M2; crisis) of human replicative aging are ill defined. We demonstrate a qualitative difference between telomeric end associations at M1 and the end fusions that produce dicentric chromosomes and