Merck
SAB5702945
Sigma-Aldrich
Anti-5-Methylcytosine(5mC),clone 10S5V10, Rabbit Monoclonal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
10S5V10, monoclonal
フォーム
liquid
濃度
1 mg/mL
colorless
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
免疫原
5mC
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
DB
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)