安全性情報
SAB5702936
Sigma-Aldrich
Anti-Hex Antibody, clone 9P4E4, Rabbit Monoclonal
別名:
HEX, HMPH, HOX11L-PEN, PRH, PRHX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
9P4E4, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
30 kDa
交差性
human
濃度
0.46 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
TLPSPNSSFTSLVSPYRTPVYEPTPIHPAFSHHSAAALAAAYGPGGFGGPLYPFPRTVNDYTHALLRHDPLGKPLLWSPFLQRPLHKRKGGQVRFSNDQTI
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HHEX(3087)
詳細
This gene encodes a member of the homeobox family of transcription factors, many of which are involved in developmental processes. Expression in specific hematopoietic lineages suggests that this protein may play a role in hematopoietic differentiation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Hex (Q03014).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702936-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)