物質
colorless
クローン
3B4K8, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
50 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
0.49 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
KLKKKKNEKEDKRPRTAFTAEQLQRLKAEFQANRYITEQRRQTLAQELSLNESQIKIWFQNKRAKIKKATGIKNGLALHLMAQGLYNHSTTTVQDKDESE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EN1(2019)
詳細
Homeobox-containing genes are thought to have a role in controlling development. In Drosophila, the 'engrailed' (en) gene plays an important role during development in segmentation, where it is required for the formation of posterior compartments. Different mutations in the mouse homologs, En1 and En2, produced different developmental defects that frequently are lethal. The human engrailed homologs 1 and 2 encode homeodomain-containing proteins and have been implicated in the control of pattern formation during development of the central nervous system. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 293-392 of human Engrailed 1 (Q05925).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)