物質
colorless
クローン
7W8J3, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
226 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
1.00 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
LAEQELLEATERLNLLHSQNTGLLNQKKKLEADLAQLSGEVEEAAQERREAEEKAKKAITDAAMMAEELKKEQDTSAHLERMKKTLEQTVRELQARLEEAEQAALRGGKKQVQKLEAKVRELEAELDAEQKKHAEALKGVRKHERRVKELAYQAEEDRKNLARMQDLVDKLQSKVKSYKRQFEEAEQQANTNLAKYRKAQHELDDAEERADMAETQANKLRARTRDALGPKHKE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYH7B(57644)
詳細
The myosin II molecule is a multi-subunit complex consisting of two heavy chains and four light chains. This gene encodes a heavy chain of myosin II, which is a member of the motor-domain superfamily. The heavy chain includes a globular motor domain, which catalyzes ATP hydrolysis and interacts with actin, and a tail domain in which heptad repeat sequences promote dimerization by interacting to form a rod-like alpha-helical coiled coil. This heavy chain subunit is a slow-twitch myosin. Alternatively spliced transcript variants have been found, but the full-length nature of these variants is not determined. [provided by RefSeq, Mar 2010]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1750-1983 of human MYH7B (A7E2Y1).
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)