Merck
SAB5702887
Sigma-Aldrich
Anti-Glycogen synthase 1 (GYS1) Antibody, clone 8N1B3, Rabbit Monoclonal
別名:
GSY, GYS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
8N1B3, monoclonal
application:
WB
化学種の反応性:
human, rat, rat
テクニック:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
8N1B3, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
85 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
1.05 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
RPASVPPSPSLSRHSSPHQSEDEEDPRNGPLEEDGERYDEDEEAAKDRRNIRAPEWPRRASCTSSTSGSKRNSVDTATSSSLSTPSEPLSPTSSLGEERN
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GYS1(2997)
詳細
The protein encoded by this gene catalyzes the addition of glucose monomers to the growing glycogen molecule through the formation of alpha-1,4-glycoside linkages. Mutations in this gene are associated with muscle glycogen storage disease. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Sep 2009]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 638-737 of human Glycogen synthase (P13807).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)